Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408104-5G PC408104-100G
APOSPC408104-5GEA 89.9 EUR
APOSPC408104-5G APOSPC408104-100G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₅H₆F₄O₂
MW: 174,094 g/mol
Pto. Ebullición: 107…109 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18641870
Núm. CAS: 337-82-6
UN: 3272
ADR: 3,III