Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
PC408107-25G PC408107-5G
APOSPC408107-25GEA 1160 EUR
APOSPC408107-25G APOSPC408107-5G
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₈ClF₃O₂
MW: 204,575 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18641867
Núm. CAS: 1309602-63-8