4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408119-25G PC408119-5G
APOSPC408119-25GEA 915 EUR
APOSPC408119-25G APOSPC408119-5G
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride
Formula: C₄H₂ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092807
Núm. CAS: 406-92-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II