3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408133-5G PC408133-1G
APOSPC408133-5GEA 161 EUR
APOSPC408133-5G APOSPC408133-1G
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
Formula: C₉H₆ClF₆NO
MW: 293,593 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18641846
Núm. CAS: 1100832-66-3