4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408155-25G PC408155-5G
APOSPC408155-25GEA 904 EUR
APOSPC408155-25G APOSPC408155-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol
Formula: C₅H₅F₅O
MW: 176,085 g/mol
Pto. Ebullición: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842572
Núm. CAS: 148757-93-1
UN: 1987
ADR: 3,III