1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 EUR
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Formula: C₆F₄I₂
Pto. Ebullición: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16620566
Núm. CAS: 67815-57-0