1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408186-1G PC408186-5G
APOSPC408186-1GEA 87 EUR
APOSPC408186-1G APOSPC408186-5G
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Formula: C₄F₁₀O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00748183
Núm. CAS: 78522-71-1
UN: 3265
ADR: 8,III