2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408219-10G PC408219-5G
APOSPC408219-10GEA 1540 EUR
APOSPC408219-10G APOSPC408219-5G
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formula: C₃HF₆I
Pto. Ebullición: 58 °C
Densidad: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040984
Núm. CAS: 4141-91-7