2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.1 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266205
Núm. CAS: 403646-46-8