5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 43.5 EUR
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203214
Núm. CAS: 403646-47-9