2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 115 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800745
Núm. CAS: 863645-29-8