2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 444 EUR
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205750
Núm. CAS: 773132-33-5