Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408275-1G
PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA
130
EUR
APOSPC408275-1G
APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₉FO₃ Pto. Ebullición: 96…98 °C (2 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203711 Núm. CAS: 96826-42-5 |