5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 618 EUR
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847469
Núm. CAS: 307989-55-5