2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408284-5G
APOSPC408284-5GEA 58 EUR
APOSPC408284-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835210
Núm. CAS: 170108-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III