5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoropicolinamide
PC408426-25G
APOSPC408426-25GEA 194 EUR
APOSPC408426-25G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formula: C₆H₅FN₂O
MW: 140,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976463
Núm. CAS: 499796-71-3