3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408450-1G PC408450-250MG
APOSPC408450-1GEA 348 EUR
APOSPC408450-1G APOSPC408450-250MG
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₀F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20491585
Núm. CAS: 1345510-63-5