4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC408451-1G PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA 527 EUR
APOSPC408451-1G APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₄BrF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419817
Núm. CAS: 497833-03-1