1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC408452-1G
PC408452-250MG
PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA
712
EUR
APOSPC408452-1G
APOSPC408452-250MG
APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Formula:
C₆H₈F₃N₃·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28893666 Núm. CAS: 2138274-07-2 |