4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408512-250MG PC408512-1G PC408512-5G
APOSPC408512-250MGEA 133 EUR
APOSPC408512-250MG APOSPC408512-1G APOSPC408512-5G
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₁F₂N·ClH
MW: 171,616 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18711662
Núm. CAS: 760958-13-2