5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408553-1G PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA 328 EUR
APOSPC408553-1G APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23099431
Núm. CAS: 1416372-67-2