4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 157 EUR
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656645
Núm. CAS: 18260-64-5