5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 149 EUR
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅FN₂
MW: 112,105 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16611294
Núm. CAS: 54376-50-0