6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 81.2 EUR
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₅ClFN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846146
Núm. CAS: 943006-45-9