2-Fluoropyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 615 EUR
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formula: C₄H₄FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00769380
Núm. CAS: 96548-91-3