1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408835-1G PC408835-250MG PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA 401 EUR
APOSPC408835-1G APOSPC408835-250MG APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000932
Núm. CAS: 112754-17-3