1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 261 EUR
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386133
Núm. CAS: 18739-03-2