N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,4S)-tert-Butyl 2-cyano-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
PC409010-1G PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA 112 EUR
APOSPC409010-1G APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formula: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263600
Núm. CAS: 426844-76-0