N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 619 EUR
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formula: C₁₀H₁₅FN₂O₂
MW: 214,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458684
Núm. CAS: 1330286-47-9