2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409034-1G PC409034-250MG PC409034-500MG
APOSPC409034-1GEA 961 EUR
APOSPC409034-1G APOSPC409034-250MG APOSPC409034-500MG
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Formula: C₅H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 72…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16657105
Núm. CAS: 1215071-21-8