2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 314 EUR
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formula: C₇H₇F₂NO
MW: 159.133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442120
Núm. CAS: 1309602-28-5