(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC409047-1G PC409047-100MG PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA 1330 EUR
APOSPC409047-1G APOSPC409047-100MG APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₇F₂NO₄
MW: 277,264 g/mol
Pto. de fusión: 87…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362512
Núm. CAS: 1357482-03-1