4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(4-Fluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
PC409057-1G
PC409057-250MG
APOSPC409057-1GEA
163
EUR
APOSPC409057-1G
APOSPC409057-250MG
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Formula:
C₆H₁₂FNO·ClH MW: 169,625 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19105116 Núm. CAS: 1254115-16-6 |