tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC409527-1G PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA 429 EUR
APOSPC409527-1G APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Formula: C₁₃H₁₆FNO₃
MW: 253,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921817
Núm. CAS: 811799-54-9