5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC410089-1G PC410089-25G PC410089-5G
APOSPC410089-1GEA 58 EUR
APOSPC410089-1G APOSPC410089-25G APOSPC410089-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₄F₃N₃·ClH
MW: 187,551 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633449
Núm. CAS: 1418117-74-4