2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC410123-1G PC410123-5G
APOSPC410123-1GEA 58 EUR
APOSPC410123-1G APOSPC410123-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371272
Núm. CAS: 1431962-90-1