2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC410124-1G PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA 87 EUR
APOSPC410124-1G APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371273
Núm. CAS: 1431962-99-0