Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC410179-1G
PC410179-5G
APOSPC410179-1GEA
412
EUR
APOSPC410179-1G
APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈FNO₂ MW: 193,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972072 Núm. CAS: 167631-84-7 |