2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC410202-1G
PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA
916
EUR
APOSPC410202-1G
APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formula:
C₄H₈F₃NO·ClH MW: 179,569 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03196899 Núm. CAS: 1035041-75-8 |