3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC411261-1G PC411261-250MG
APOSPC411261-1GEA 509 EUR
APOSPC411261-1G APOSPC411261-250MG
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₄H₈FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27991715
Núm. CAS: 1642298-59-6