2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC411272-100MG PC411272-1G PC411272-250MG
APOSPC411272-100MGEA 0 EUR
APOSPC411272-100MG APOSPC411272-1G APOSPC411272-250MG
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Formula: C₆H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24856435
Núm. CAS: 1374657-08-5