1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 655 EUR
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Formula: C₆H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28501817
Núm. CAS: 1621223-57-1