2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC411275-1G PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 655 EUR
APOSPC411275-1G APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formula: C₆H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24856416
Núm. CAS: 1219019-02-9