trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 780 EUR
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₈F₃NO·ClH
MW: 191,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106128
Núm. CAS: 1408075-16-0