cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC411279-100MG PC411279-1G PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA 432 EUR
APOSPC411279-100MG APOSPC411279-1G APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₈F₃NO·ClH
MW: 191,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106129
Núm. CAS: 1408075-93-3