2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC411285-1G PC411285-250MG PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA 1730 EUR
APOSPC411285-1G APOSPC411285-250MG APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₈H₁₄FN·ClH
MW: 179,663 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683335
Núm. CAS: 1263178-15-9