1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 122 EUR
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄F₂N₂
MW: 118,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971168
Núm. CAS: 908014-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III