1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₄H₅F₂N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14705743
Núm. CAS: 1221726-31-3