1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈FIN₂
MW: 254,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25949444
Núm. CAS: 1443278-85-0