1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411306-1G PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411306-1G APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈FIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25949457
Núm. CAS: 1443278-91-8